Learn More
Surfactante EOSURF™ EH-9, Thermo Scientific™
Código de producto. 17217056
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
2500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
2500 ml
500 ml
17217056 500 mL 500 ml
17207056 100 mL 100 ml
17297046 2500 mL 2500 ml
3 options
Código de producto. 17217056
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H37158.AP
Solicitar formato a granel o personalizado
ECOSURF™ EH-9 Surfactants are included in a group of chemicals that align with the 10th principle of green chemistry.
Gama de surfactantes que se incluyen en un grupo de productos químicos que se alinean con el décimo principio de la química verde: Diseño para degradación.
  • Estos productos químicos están diseñados para descomponer sustancias inocuas después de su uso para evitar la acumulación y evitar daños al medio ambiente.
  • ECOSURF™ el surfactante EH-9 es uno de estos detergentes alternativos al etoxilato de octilfenol que contiene detergentes, como por ejemplo Triton X™-100.
  • Se trata de un surfactante biodegradable para reducir su huella ecológica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 64366-70-7
Fórmula molecular C13H28O3
Peso molecular (g/mol) 232.36
Clave InChI LLCXFSRLSYMSPW-UHFFFAOYNA-N
Nombre IUPAC 2-etilhexano-1-ol; 2-metiloxirano; oxirano
SMILES C1CO1.CC1CO1.CCCCC(CC)CO
Especificaciones
Color Transparente incoloro a amarillo pálido
Forma física Líquido
Punto de opacidad 10% in water: 62 to 67°C
Densidad 1.026 g/mL
pH 5.0 to 7.5 (1% aq. soln.)
Cantidad 500 mL
Temperatura de inflamación 288°C (550°F)