Descripción
- Ligera y transpirable
- Modelo sin cuello con puños elásticos
- Cierre dorsal con cordones en cintura y cuello
- Usada por los trabajadores sanitarios y los visitantes sobre la ropa
- Protege a los pacientes del riesgo de infección externa
Especificaciones
Especificaciones
| Tamaño | Universal |
| Para utilizar con (aplicación) | Odontológico, médico |
| Sexo | Unisex |
| N.º de bolsillos | None |
| Tipo de producto | Isolation Gown |
| Material | Polipropileno |
| Color | Amarillo |
| Tipo de tapón | Cordones en la espalda |
| Desechables | Sí |
| Esterilidad | No estéril |
| Mostrar más |