Learn More
Lauda™ Baño termostático calefactor ECO ET 20 G con enchufe CEE7/7
Baño termostático con la última tecnología de microprocesador
Marca: Lauda™ L001103
Detalles adicionales : Peso : 8.00000kg
Descripción
- Pantalla TFT a color para indicación simultánea de valores reales/ajustados, ilustración gráfica del perfil de temperatura
- Navegación por menús fácil de usar en lenguaje sencillo
- Introducción sencilla mediante cursor y teclas programables
- Tecla Tmax adicional para protección contra el exceso de temperatura
- Regulador continuo totalmente electrónico con acción PID
- Seguridad de clase III para el funcionamiento con líquidos inflamables y no inflamables
- Corte por exceso de temperatura ajustable a través del menú
- Bomba Vario con seis niveles de rendimiento ajustables
- Control sencillo del caudal entre circulación interna y externa durante el funcionamiento sin contacto con el baño
- Interfaz USB de serie
- Actualizable con módulo de interfaz (analógico, de contacto, RS 232/485, Profibus, Ethernet-USB)
- Actualizable con el módulo Pt 100/LiBus para control externo y control remoto mediante consola de comandos
- Programador con 150 segmentos de temperatura/tiempo que se pueden separar en cinco programas
- Baño transparente de policarbonato
- Serpentín de refrigeración de serie
- Intervalo de temperatura de trabajo: De 20 a 100 °C
- Intervalo de temperatura ambiente De 5 a 40 °C
- Estabilidad de la temperatura: 0,01 ± K
- Potencia máx. del calentador: 2,6 kW
- Consumo máx. de energía: 2,7 kW
- Consumo de energía: 12 A
- Presión máx. de la bomba: 0,6 bar
- Presión máx. del caudal de la bomba: 22 l/min
- Volumen del baño mín./máx.: 15/20 l
- Tamaño del baño (An x F x Al): 300 x 350 x 160 mm
- Dimensiones totales (ancho x profundo x alto): 322 x 506 x 389 mm
- Fuente de alimentación: 230 V, 50/60 Hz
- Enchufe de alimentación: cable de alimentación con enchufe en ángulo (CEE7/7)
Especificaciones
230 V |