missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ECM-1/Secretory Component P85 Antibody (SC05), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
262.50€ - 490.35€
Especificaciones
| Antígeno | ECM-1/Secretory Component P85 |
|---|---|
| Clon | SC05 |
| Concentración | 0.2 mg/mL |
| Dilución | Flow Cytometry 0.5-1 μg/million cells, Immunohistochemistry 1-2ug/mL, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1-2 μg/mL, Immunohistochemistry-Paraffin 0.5-1 μg/mL |
| Aplicaciones | Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
18679528
|
Novus Biologicals
NBP3-05760-100ug |
100 μg |
519.00€ 490.35€ / 100 microgramos Ahorro 28.65€ 5% Descuento |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
18626888
|
Novus Biologicals
NBP3-05760-20ug |
20 μg |
278.00€ 262.50€ / 20 microgramos Ahorro 15.50€ 5% Descuento |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
ECM-1/Secretory Component P85 Monoclonal antibody specifically detects ECM-1/Secretory Component P85 in Human, Rat samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)Especificaciones
| ECM-1/Secretory Component P85 | |
| 0.2 mg/mL | |
| Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Immunology | |
| 10 mM PBS with 0.05% BSA | |
| ECM1, extracellular matrix protein 1, Free Secretory Component (FSC), pIgA-Secretory Component Complex, pIgM-Secretory Component Complex, Secretory Component (SC), Secretory Component Glycoprotein, Secretory component p85, sIgA-Secretory Component Complex | |
| Full length native protein (purified) corresponding to Human IgA ECM-1/Secretory Component P85. Affinity-purified secretory component from human colostrum. (Uniprot: Q16610 ) | |
| Primary | |
| Store at 4°C. |
| SC05 | |
| Flow Cytometry 0.5-1 μg/million cells, Immunohistochemistry 1-2ug/mL, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1-2 μg/mL, Immunohistochemistry-Paraffin 0.5-1 μg/mL | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human, Rat | |
| Q16610, Q16610 | |
| 1893 | |
| IgG1 κ | |
| Protein A or G purified |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto