missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ECM-1/Secretory Component P85 Antibody (SC05), Novus Biologicals™

Código de producto. 18679528 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
20 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
20 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18679528 100 μg 100 microgramos
18626888 20 μg 20 microgramos
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18679528

Marca: Novus Biologicals NBP305760100ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

ECM-1/Secretory Component P85 Monoclonal antibody specifically detects ECM-1/Secretory Component P85 in Human, Rat samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ECM-1/Secretory Component P85
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon SC05
Concentración 0.2 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Flow Cytometry 0.5-1 μg/million cells, Immunohistochemistry 1-2ug/mL, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1-2 μg/mL, Immunohistochemistry-Paraffin 0.5-1 μg/mL
Formulación 10 mM PBS with 0.05% BSA
N.º de referencia del gen Q16610, Q16610
Alias de gen ECM1, extracellular matrix protein 1, Free Secretory Component (FSC), pIgA-Secretory Component Complex, pIgM-Secretory Component Complex, Secretory Component (SC), Secretory Component Glycoprotein, Secretory component p85, sIgA-Secretory Component Complex
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length native protein (purified) corresponding to Human IgA ECM-1/Secretory Component P85. Affinity-purified secretory component from human colostrum. (Uniprot: Q16610 )
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Immunology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1893
Especies diana Human, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.