missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ECM-1/Secretory Component P85 Antibody (ECM1/792) - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™

Código de producto. 18150928 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.10 miligramo
Código de producto. Cantidad unitSize
18150928 0.1 mg 0.10 miligramo
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18150928

Proveedor: Novus Biologicals NBP2478040.1MG

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

ECM-1/Secretory Component P85 Monoclonal specifically detects ECM-1/Secretory Component P85 in Human, Rat samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunofluorescence, CyTOF-ready.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ECM-1/Secretory Component P85
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon ECM1/792
Concentración 1.0 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Flow Cytometry : 0.5 - 1 ug/million cells in 0.1 ml, Immunohistochemistry-Paraffin : 0.5 - 1.0 ug/ml, Immunofluorescence : 1 - 2 ug/ml, CyTOF-ready
Formulación PBS with No Preservative
Alias de gen ECM1, extracellular matrix protein 1, Secretory Component Glycoprotein, Secretory component p85
Símbolos de los genes ECM1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant human ECM1 protein
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Extracellular Matrix, Immunology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1893
Especificidad de la prueba This MAb reacts with a reduction-resistant epitope present in both free and SIgA bound Secretory Component. It does not react with the cell lines lacking secretory component. The antibody is useful for studying the distribution and level of both free and bound secretory component. Secretory component is differentially expressed in epithelium, and the antibody is a popular marker for identifying subpopulations of epithelial cells and epithelial differentiation. The Secretory component antibody is a useful research tool for studying mucosal immunity, inflammation, remodeling, differentiation and tumorigenesis, all processes associated with differential secretory component expression.
Especies diana Human, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.