missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ECM-1/Secretory Component P85 Antibody (ECM1/2889R), Janelia Fluor™ 549, Novus Biologicals™

Código de producto. 18523611 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18523611 100 μg 100 microlitros
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18523611

Marke: Novus Biologicals NBP308458JF549

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Monoclonal Antibody

ECM-1/Secretory Component P85 Monoclonal antibody specifically detects ECM-1/Secretory Component P85 in Human, Rat samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antígeno ECM-1/Secretory Component P85
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon ECM1/2889R
Conjugado Janelia Fluor 549
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen ECM1, extracellular matrix protein 1, Secretory Component Glycoprotein, Secretory component p85
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant human full-length ECM-1/Secretory Component P85 protein (Uniprot: Q16610)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Extracellular Matrix, Immunology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1893
Especies diana Human, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.