missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ECM-1/Secretory Component P85 Antibody (ECM1/2889R), Alexa Fluor™ 405, Novus Biologicals™

Código de producto. 18584630 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18584630 100 μg 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18584630 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP308458AF405

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

ECM-1/Secretory Component P85 Monoclonal antibody specifically detects ECM-1/Secretory Component P85 in Human, Rat samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ECM-1/Secretory Component P85
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon ECM1/2889R
Conjugado Alexa Fluor 405
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen ECM1, extracellular matrix protein 1, Secretory Component Glycoprotein, Secretory component p85
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant human full-length ECM-1/Secretory Component P85 protein (Uniprot: Q16610)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Extracellular Matrix, Immunology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1893
Especies diana Human, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.