Learn More
Labcon Macropuntas de pipeta graduadas de 5 ml Eclipse™ para micropipetas
GREENER_CHOICE
Código de producto. 16673872
Click to view available options
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Formato:
A granel
Gradilla
Tamaño de la unidad:
paquete de 250
paquete de 294
Código de producto. 16673872
Marca: Labcon 10277400009
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Se adapta a pipetas comunes
  • Punta de pipeta
  • 1-5 mL
  • Sin ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas (apirógena)
  • Resina de polipropileno USP clase VI
  • Fabricados en EE. UU.
Especificaciones
Volumen (métrico) 1 a 5 mL
filtradas por Sin filtro
Esterilidad No estéril
Color Transparente
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Longitud (imperial) 4,84 in
Longitud (métrico) 123,1 mm
Certificaciones/conformidad ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP
Declaraciones de limpieza Sin ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas (apirógena)
Para utilizar con (aplicación) Manipulación de líquidos
Formato Gradilla
Estilo de punta Graduado
Envase 49/estante; 6 estantes/caja
Cantidad 49/rack
Desechables Sí
Graduado Sí
Línea de productos Eclipse
Material Resina de polipropileno
Graduaciones 0,5, 1,0, 1,5, 2,0, 2,5, 3,0, 3,5, 4,0, 4,5, 5,0 mL