Learn More
Labcon™ Puntas de pipeta Eclipse™ de 50 μl para pipetas Finnpipette™ de 16 canales
Descripción
- Para su uso con pipetas Finnpipette™ de 16 canales
- Puntas de pipeta con puntos UltraFine™
- Punta biselada
Especificaciones
Especificaciones
| Volumen (métrico) | 50 μl |
| filtradas por | Sin filtro |
| Esterilidad | Estéril |
| Color | Transparente |
| Color de gradilla | Verde azulado |
| Esterilizables en autoclave | No Autoclavable |
| Longitud (métrico) | 32,9 mm |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP, Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP) |
| Declaraciones de limpieza | ATP, ARNasa/ADNasa, sin endotoxinas |
| Para utilizar con (aplicación) | Micropipeteo |
| Mostrar más |