Learn More
Labcon™ Puntas de pipeta de 300 μl Eclipse™ para micropipetas Rainin™ LTS
Descripción
- Punta de pipeta
- Se adapta a las pipetas de estilo Rainin™ LTS de 300 μl
- Fuerzas de montaje y expulsión bajas, inferiores a 3 kg
- Sin ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas (apirógena)
- Resina de polipropileno USP clase VI
- Esterilizable en autoclave
- Fabricados en EE. UU.
Especificaciones
Especificaciones
| Volumen (métrico) | 300 μl |
| filtradas por | Sin filtro |
| Esterilidad | No estéril |
| Color | Transparente |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Longitud (imperial) | 2,18 in |
| Longitud (métrico) | 55,6 mm |
| Certificaciones/conformidad | Conformidad con la ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP |
| Declaraciones de limpieza | ATP, RNasa/DNasa y libre de endotoxinas (no pirogénico) |
| Para utilizar con (aplicación) | Manejo de líquidos |
| Mostrar más |