Learn More
Labcon™ Puntas de pipeta de 250 μl Eclipse™ para micropipetas Rainin™ LTS
Description
Estas puntas de pipeta ofrecen fuerzas de montaje y expulsión bajas de menos de 3 kg.
- Si es estéril, esterilización validada (ISO 11137) para su uso en laboratorios de investigación y medicina
- Sin ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas (apirógenos)
- Resina de polipropileno USP clase VI
- Fabricados en EE. UU.
Specifications
Specifications
| Volumen (métrico) | 250 μL |
| filtradas por | Sin filtro |
| Esterilidad | Estéril |
| Color | Transparente |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Longitud (imperial) | 2,01 in |
| Longitud (métrico) | 51,3 mm |
| Certificaciones/conformidad | Conformidad con la ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP |
| Declaraciones de limpieza | Sin ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas |
| Para utilizar con (aplicación) | Manejo de líquidos |
| Show More |