Learn More
Labcon™ Eclipse™ 200 μL Puntas de pipeta amarillas
Código de producto. 17547796
Change view
Click to view available options
Formato:
En bolsa
Gradilla, 96
Rack apilado
Recarga
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
paquete de 960
Código de producto. Formato Esterilidad unitSize
17547796 Rack apilado No estéril paquete de 960
16643892 En bolsa No estéril paquete de 1000
16653892 Gradilla, 96 Estéril paquete de 960
16681903 Gradilla, 96 No estéril paquete de 960
17537796 Recarga No estéril paquete de 960
17557796 Rack apilado No estéril paquete de 960
17567796 Rack apilado Estéril paquete de 960
7 options
Código de producto. 17547796
Marca: Labcon™ 10327000169
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Estas puntas de pipeta se adaptan a los pipeteadores de 100 y 200 μL.
  • Si es estéril, esterilización validada (ISO 11137) para su uso en laboratorios de investigación y medicina
  • Sin ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas (apirógenos)
  • Resina de polipropileno USP clase VI
  • Fabricados en EE. UU.
Specifications
Volumen (métrico) 200 μl
filtradas por Sin filtro
Esterilidad No estéril
Color Amarillo
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Longitud (imperial) 1,95 in
Longitud (métrico) 49,7 mm
Certificaciones/conformidad ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP, Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP)
Declaraciones de limpieza ATP, ARNasa/ADNasa, sin endotoxinas
Para utilizar con (aplicación) Manejo de líquidos
Formato Rack apilado
Estilo de punta Biselado
Cantidad 192 puntas/gradilla, 5 gradillas/paquete, 10 paquetes/caja
Incluye 1 gradilla recargable gratuita
Desechables Sí
Para utilizar con (equipo) 100 and 200 μL Pipettors
Graduado No
Línea de productos Eclipse
Material Resina de polipropileno