Learn More
Labcon™ Puntas de pipeta de 20 μl Eclipse™ para micropipetas Rainin™ LTS
GREENER_CHOICE
Código de producto. 16653842
Change view
Click to view available options
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Formato:
En bolsa
Gradilla, 192
Gradilla, 96
Rack apilado
Recarga
Cantidad:
1000 puntas/bolsa, 10 bolsas/caja
1056 Puntas/Recarga, 10 Recargas/Cajas de cartón
480 puntas/minirecarga, 10 recargas/caja
92 puntas/gradilla, 5 gradillas/paquete, 10 paquetes/caja
960 Puntas/Paq., 10 Paq./Cs.
960 puntas/gradilla, 10 paquetes/caja
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
paquete de 1056
paquete de 480
paquete de 960
Código de producto. Esterilidad Formato Cantidad unitSize
16653842 No estéril Gradilla, 96 960 Puntas/Paq., 10 Paq./Cs. paquete de 960
16623842 No estéril Recarga 1056 Puntas/Recarga, 10 Recargas/Cajas de cartón paquete de 1056
16633842 Estéril Recarga 1056 Puntas/Recarga, 10 Recargas/Cajas de cartón paquete de 1056
16643842 No estéril En bolsa 1000 puntas/bolsa, 10 bolsas/caja paquete de 1000
16663842 Estéril Gradilla, 96 960 Puntas/Paq., 10 Paq./Cs. paquete de 960
17517776 No estéril Recarga 480 puntas/minirecarga, 10 recargas/caja paquete de 480
17527776 No estéril Rack apilado 960 puntas/gradilla, 10 paquetes/caja paquete de 960
17537776 No estéril Gradilla, 192 92 puntas/gradilla, 5 gradillas/paquete, 10 paquetes/caja paquete de 960
17547776 Estéril Gradilla, 192 92 puntas/gradilla, 5 gradillas/paquete, 10 paquetes/caja paquete de 960
9 options
Código de producto. 16653842
Marca: Labcon™ 10119600069
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Estas puntas de pipeta tienen fuerzas de montaje y expulsión bajas de menos de 3 kg.
  • Sin ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas (apirógenos)
  • Resina de polipropileno USP clase VI
  • Esterilizable en autoclave
  • Fabricados en EE. UU.
Especificaciones
Volumen (métrico) 20 μL
filtradas por Sin filtro
Esterilidad No estéril
Color Transparente
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Longitud (imperial) 1,9 in
Longitud (métrico) 48,3 mm
Certificaciones/conformidad Conformidad con la ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP
Declaraciones de limpieza ATP, ARNasa/ADNasa, sin endotoxinas
Para utilizar con (aplicación) Manejo de líquidos
Formato Gradilla, 96
Estilo de punta Punta UltraFina
Cantidad 960 Puntas/Paq., 10 Paq./Cs.
Desechables Sí
Para utilizar con (equipo) Rainin LTS
Graduado No
Línea de productos Eclipse
Material Resina de polipropileno