Learn More
Labcon™ Puntas de pipeta de 20 μl Eclipse™ para micropipetas Rainin™ LTS
Descripción
- Sin ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas (apirógenos)
- Resina de polipropileno USP clase VI
- Esterilizable en autoclave
- Fabricados en EE. UU.
Especificaciones
Especificaciones
| Volumen (métrico) | 20 μL |
| filtradas por | Sin filtro |
| Esterilidad | Estéril |
| Color | Transparente |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Longitud (imperial) | 1,9 in |
| Longitud (métrico) | 48,3 mm |
| Certificaciones/conformidad | Conformidad con la ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP |
| Declaraciones de limpieza | ATP, ARNasa/ADNasa, sin endotoxinas |
| Para utilizar con (aplicación) | Manejo de líquidos |
| Mostrar más |