Learn More
ECL Plex Goat anti-Rabbit IgG-Cy™ 3 Secondary Antibody, Cytiva
Código de producto. 11580634 Tienda Cytiva Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μg
600 μg
Tamaño de la unidad:
150 UG
600 microgramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11580634 150 μg 150 UG
11590634 600 μg 600 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11580634 Proveedor Life Science products Cytiva N.º de proveedor 28901106
Host Species: Goat
Isotype: IgG
Species Reactivity: Rb
Western Blotting
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno IgG
Clasificación Monoclonal
Conjugado Cyanine3
Especie del huésped Goat
Cantidad 150 μg
Primario o secundario Secondary
Formulario Purified
Isotype IgG
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .