Learn More
ECL Plex Goat anti-Mouse IgG-Cy™ 5 Secondary Antibody, Cytiva
Código de producto. 11525075 Tienda Cytiva Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μg
Tamaño de la unidad:
150 microgramos
11525075 150 μg 150 microgramos
1 options
Código de producto. 11525075
Marca: Life Science products Cytiva PA45009
Host Species: Goat
Isotype: IgG
Species Reactivity: Ms
Western Blotting
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno IgG
Clasificación Monoclonal
Conjugado Cyanine5
Especie del huésped Goat
Cantidad 150 μg
Primario o secundario Secondary
Formulario Purified
Isotype IgG
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .