Learn More
Elma™ Limpiador EC 60
Código de producto. p-8001982
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
1 L
25 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
25 litros
Código de producto. Volumen (métrico) unitSize
10300422 25 L 25 litros
10407041 1 L 1 litro
2 options
Código de producto. 10300422
Marca: Elma™ 5810010000
Concentrado de limpieza ideal para la limpieza ultrasónica y de inmersión.
  • Adecuado para la limpieza profunda ácida de instrumentos médicos, prótesis para implantes, piezas de trabajo de acero inoxidable, metal, cerámica, vidrio y plásticos.
  • También adecuado para la eliminación de cementos solubles en ácido y equipos de laboratorio.
  • No es adecuado para metales ligeros.
  • Elimina óxidos metálicos y depósitos minerales como cal, manchas y otros depósitos, aceites minerales y grasas.
Especificaciones
Tipo de producto Limpiador EC 60
Formulario Líquido
pH Desde 0 hasta 3
Aspecto Amarillo
Punto de ebullición > 100 °C
Certificaciones/conformidad Anexo VII A, EC 648/2004
Composición Surfactantes no iónicos < 5 %, ácido fosfórico > 30 %
Concentración Baño de ultrasonidos de 1 a 10 % en un intervalo de 40 a 70 °C, en baño de inmersión >3 %
Contenido y almacenamiento Por encima de -5 °C
Para utilizar con (aplicación) Para la limpieza de instrumentos médicos y dentales
Volumen (métrico) 25 L
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta:.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: phosphoric acid, isotridecanol, ethoxylated