Learn More
Elma™ Limpiador EC 110
Código de producto. p-8001979
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
1 L
25 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
25 litros
Código de producto. Volumen (métrico) unitSize
11791359 25 L 25 litros
12566319 1 L 1 litro
2 options
Código de producto. 11791359
Marca: Elma™ 5807900000
Proporciona un potente poder de limpieza para instrumental de laboratorio e instrumentos médicos. El limpiador concentrado Elma™ EC110 es una solución de ultrasonidos alcalina.
  • Adecuado para superficies de metal, cerámica y cuarzo, superficies de numerosos materiales de plástico, superficies de caucho y especialmente para la limpieza de obleas de silicio tras el tratamiento mecánico (aserrado)
  • No es adecuado para metales ligeros (aluminio, magnesio y sus aleaciones) y plásticos que son susceptibles de fisuras por tensión
  • Elimina óxidos de metal, tinciones de cuarzo y contaminantes orgánicos persistentes como aceites y grasas escamosos y gomosos, cera, pintura y laca residual
Especificaciones
Tipo de producto Limpiador EC 110
Formulario Líquido
pH 12.4
Aspecto Marrón
Punto de ebullición > 100 °C
Certificaciones/conformidad Anexo VII A, EC 648/2004, UN 1824
Composición < 5 % de surfactantes aniónicos, < 5 % de surfactantes no iónicos, < 5 %de fosfonatos
Concentración Baño de ultrasonidos del 3 al 5 %
Tipo de recipiente Lata
Contenido y almacenamiento De 5 °C a 30 °C
Para utilizar con (aplicación) Para la limpieza de metales, cerámica, plásticos, obleas de silicio y superficies de cuarzo
Volumen (métrico) 25 L
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • elma clean 110 (EC 110)
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
Consejos de prudencia
  • P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
  • P234-Conservar únicamente en el recipiente original.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P405-Guardar bajo llave.