missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

EBOV VP40 protein Antibody (02), mFluor Violet 610 SE, Novus Biologicals™

Código de producto. 18560376 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18560376 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18560376

Marca: Novus Biologicals NBP312761MFV610

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

EBOV VP40 protein Monoclonal antibody specifically detects EBOV VP40 protein in Virus samples. It is validated for Western Blot, ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno EBOV VP40 protein
Aplicaciones Western Blot, ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 02
Conjugado mFluor Violet 610 SE
Dilución Western Blot, ELISA
Formulación 50mM Sodium Borate
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno This antibody was produced from a hybridoma resulting from the fusion of a mouse myeloma with B cells obtained from a mouse immunized with purified, recombinant EBOV VP40 protein (Accession#: YP_138522.1; Val31-Lys326).
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Virus
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.