Learn More
EBOV GP2 Antibody (28), mFluor Violet 610 SE, Novus Biologicals™
Código de producto. 18416989 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. unitSize
18416989 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18416989
Marca: Novus Biologicals NBP305826MFV610
Mouse Monoclonal Antibody
EBOV GP2 Monoclonal antibody specifically detects EBOV GP2 in Virus samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno EBOV GP2
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.