Learn More
EBOV GP Antibody, Novus Biologicals™
Código de producto. 18639557 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
50 microlitros
18639557 50 μg 50 microlitros
18672459 100 μg 100 microlitros
2 options
Código de producto. 18639557
Marca: Novus Biologicals NBP31274750ul
Rabbit Polyclonal Antibody
EBOV GP Polyclonal antibody specifically detects EBOV GP in Ebola virus samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno EBOV GP
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500-1:2000
Formulación 0.2 um filtered solution in PBS
Alias de gen second secreted glycoprotein, small secreted glycoprotein, Spike glycoprotein
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with purified, recombinant EBOV GP (Accession#: AAC54887.1; Met1-Gln650)
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 50 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3160774
Especies diana Ebola virus
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG