missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

EBNA1 Antibody (E1-2.5), DyLight 405, Novus Biologicals™

Código de producto. 18199229 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18199229 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18199229

Marca: Novus Biologicals NB500312V

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

EBNA1 Monoclonal specifically detects EBNA1 in Virus samples. It is validated for ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno EBNA1
Aplicaciones ELISA, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon E1-2.5
Conjugado DyLight 405
Dilución ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Alias de gen BKRF1, Epstein-Barr nuclear antigen 1, HHV4gp098, nuclear antigen EBNA1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Synthetic peptide corresponding to the repetitive Gly-Ala region of EBNA-1.
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especificidad de la prueba The antibody E1-2.5 recognizes repetitive Gly-Ala region of the Epstein-Barr virus (EBV) nuclear antigen 1 (EBNA-1). EBNA-1 is the only viral protein consistently expressed in all malignancies associated with EBV.
Especies diana Virus
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.