missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

EBI3 Antibody (607201), Alexa Fluor™ 647, Novus Biologicals™

Código de producto. 30063450 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30063450 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30063450 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB6456R

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

EBI3 Monoclonal antibody specifically detects EBI3 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno EBI3
Aplicaciones Flow Cytometry, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 607201
Conjugado Alexa Fluor 647
Dilución Intracellular Staining by Flow Cytometry, CyTOF-ready
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen cytokine receptor, EBV-induced gene 3 protein, Epstein-Barr virus induced 3, Epstein-Barr virus induced gene 3, Epstein-Barr virus-induced gene 3 protein, IL-27 subunit beta, IL27B, IL-27B, interleukin-27 subunit beta
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human IL-27/IL-35 EBI3 Subunit, Arg21-Lys229 (predicted), Accession # Q14213
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis, Cancer, Cytokine Research, Hypoxia, Immunology, Innate Immunity, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10148
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.