missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

EBI2/GPR183 Antibody (486633) [PE], Novus Biologicals™

Código de producto. 18615493 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18615493 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18615493

Marca: Novus Biologicals FAB10272P

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

EBI2/GPR183 Monoclonal antibody specifically detects EBI2/GPR183 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno EBI2/GPR183
Aplicaciones Flow Cytometry, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 486633
Conjugado PE
Dilución Flow Cytometry, CyTOF-ready
Formulación PBS
Alias de gen EBI2Epstein-Barr virus induced gene 2 (lymphocyte-specific G protein-coupledreceptor), EBV-induced G-protein coupled receptor 2, Epstein-Barr virus-induced G-protein coupled receptor 2, G protein-coupled receptor 183, G-protein coupled receptor 183
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived transfected withrecombinant human EBI2, Accession # P32249
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación GPCR, Immune System Diseases, Immunology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1880
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.