missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
EBI2/GPR183 Monoclonal antibody specifically detects EBI2/GPR183 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, CyTOF
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | EBI2/GPR183 |
| Aplicaciones | Flow Cytometry, CyTOF |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | 486617 |
| Conjugado | DyLight 550 |
| Dilución | Flow Cytometry, CyTOF-ready |
| Formulación | 50mM Sodium Borate |
| Alias de gen | EBI2Epstein-Barr virus induced gene 2 (lymphocyte-specific G protein-coupledreceptor), EBV-induced G-protein coupled receptor 2, Epstein-Barr virus-induced G-protein coupled receptor 2, G protein-coupled receptor 183, G-protein coupled receptor 183 |
| Especie del huésped | Mouse |
| Inmunógeno | Mouse myeloma cell line NS0-derived transfected with recombinant human EBI2, Accession # P32249 |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?