missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

EBAG9/RCAS1 Antibody (rEBAG9/7264), PE, Novus Biologicals™

Código de producto. 18657144 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18657144 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18657144 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP320742PE

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

EBAG9/RCAS1 Monoclonal antibody specifically detects EBAG9/RCAS1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno EBAG9/RCAS1
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon rEBAG9/7264
Conjugado PE
Formulación PBS
Alias de gen Cancer-associated surface antigen RCAS1, EB9cancer associated surface antigen, estrogen receptor binding site associated, antigen, 9, Estrogen receptor-binding fragment-associated gene 9 protein, RCAS1PDAF, receptor-binding cancer antigen expressed on SiSo cells
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant full-length human EBAG9/RCAS1 protein
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 9166
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.