missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
EB2 (MAPRE2) Monoclonal Antibody (OTI1F3), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Origene Technologies TA502858
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
The protein encoded by this gene shares significant homology to the adenomatous polyposis coli (APC) protein-binding EB1 gene family. The function of this protein is unknown; however, its homology suggests involvement in tumorigenesis of colorectal cancers and proliferative control of normal cells. This gene may belong to the intermediate/early gene family, involved in the signal transduction cascade downstream of the TCR. Alternative splicing results in multiple transcript variants.Especificaciones
| MAPRE2 | |
| Monoclonal | |
| 0.81 mg/mL | |
| PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide | |
| Q15555 | |
| MAPRE2 | |
| Full length human recombit protein of human MAPRE2 produced in HEK293T cell. | |
| 100 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Antibody | |
| IgG2a |
| Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
| OTI1F3 | |
| Unconjugated | |
| MAPRE2 | |
| CSCSC2, EB1, EB2, RP1 | |
| Mouse | |
| Affinity Chromatography | |
| RUO | |
| 10982 | |
| -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
| Liquid |
Corrección del contenido de un producto
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido