missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

EB2 (MAPRE2) Monoclonal Antibody (OTI1F3), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. p-200010118
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17597931 30 μL 30 microlitros
17577931 100 μL 100 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17597931

Marca: Origene Technologies TA502858S

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

EB2 (MAPRE2) Monoclonal antibody specifically detects EB2 (MAPRE2) in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot

Especificaciones

Antígeno EB2 (MAPRE2)
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI1F3
Concentración 0.81 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica Pnmt
N.º de referencia del gen P11086
Alias de gen AI314113; APC-binding protein EB1; APC-binding protein EB2; C820009F03Rik; CSCSC2; D18Abb1e; EB1; EB2; End-binding protein 2; Mapre2; microtubule associated protein RP/EB family member 2; microtubule-associated protein RP/EB family member 2; microtubule-associated protein, RP/EB family, member 2; RP1; T-cell activation protein, EB1 family; T-cell activation protein, EB1 family, member 2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombinant protein of human PNMT produced in HEK293T cell.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5409
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.