missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
EB2 Polyclonal antibody specifically detects EB2 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | EB2 |
| Aplicaciones | Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Western Blot 1:500 - 1:1000 |
| Formulación | PBS with 50% glycerol, pH7.3. |
| Alias de gen | APC-binding protein EB2, EB1, EB2APC-binding protein EB1, End-binding protein 2, microtubule-associated protein, RP/EB family, member 2, RP1microtubule-associated protein RP/EB family member 2, T-cell activation protein, EB1 family |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-327 of human MAPRE2 (NP_001137298.1). MAVNVYSTSITQETMSRHDIIAWVNDIVSLNYTKVEQLCSGAAYCQFMDMLFPGCISLKKVKFQAKLEHEYIHNFKLLQASFKRMNVDKVIPVEKLVKGRFQDNLDFIQWFKKFYDANYDGKEYDPVEARQGQDAIPPPDPGEQIFNLPKKSHHANSPTAGAAKSSPAAKPGSTPSRPSSAKRASSSGSASKSDKDLETQVIQLNEQVHSLKLALEGVEKERDFYFGKLREIELLCQEHGQENDDLVQRLMDILYASEEHEGHTEEPEAEEQAHEQQPPQQEEY |
| Método de purificación | Affinity purified |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?