Learn More
Contec™ Fregona EasySat
BIOPHARMA
Código de producto. 15751778 Tienda Contec Productos
Click to view available options
Dimensiones:
55 x 46 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15751778
Marca: Contec™ BLMOPE
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Diseñadas para salas limpias con un depósito de solución integrado de 1,53 l (52 oz) que permite prescindir por completo de un cestillo y un escurridor. La fregona Contec™ EasySat es una solución eficaz y rápida para sus tareas de limpieza.
  • Poliéster hidrófilo/éster limpio, material de espuma con borde sellado cortado con láser.
  • El depósito traslúcido permite al usuario ver la solución
  • Totalmente esterilizable en autoclave para áreas críticas
  • Facilidad de uso:
  • Compatible con una gran variedad de disolventes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Dimensiones 55 x 46 cm
Tipo de producto Fregona sin cestillo