missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
EAAT3 Monoclonal antibody specifically detects EAAT3 in Human, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | EAAT3 |
| Aplicaciones | Western Blot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | S180-41 |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Western Blot 1:100 - 1:2000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:10 - 1:500, Immunoprecipitation 1:10 - 1:500 |
| Formulación | PBS pH7.4, 50% glycerol with 0.09% Sodium Azide |
| Alias de gen | EAAC1excitatory amino acid carrier 1, EAAT3excitatory amino acid transporter 3, Excitatory amino-acid carrier 1, Neuronal and epithelial glutamate transporter, Sodium-dependent glutamate/aspartate transporter 3, solute carrier family 1 (neuronal/epithelial high affinity glutamatetransporter, system Xag), member 1, Solute carrier family 1 member 1 |
| Símbolos de los genes | SLC1A1 |
| Especie del huésped | Mouse |
| Mostrar más |
For Research Use Only
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?