missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

EAAT3 Antibody (S180-41), Novus Biologicals™

Código de producto. 18620989 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
25 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
25 microgramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18620989 25 μg 25 microgramos
18263892 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18620989 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP25931925ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

EAAT3 Monoclonal antibody specifically detects EAAT3 in Human, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno EAAT3
Aplicaciones Western Blot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation
Clasificación Monoclonal
Clon S180-41
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:100 - 1:2000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:10 - 1:500, Immunoprecipitation 1:10 - 1:500
Formulación PBS (pH 7.4), 50% glycerol with 0.09% Sodium Azide
Alias de gen EAAC1excitatory amino acid carrier 1, EAAT3excitatory amino acid transporter 3, Excitatory amino-acid carrier 1, Neuronal and epithelial glutamate transporter, Sodium-dependent glutamate/aspartate transporter 3, solute carrier family 1 (neuronal/epithelial high affinity glutamatetransporter, system Xag), member 1, Solute carrier family 1 member 1
Símbolos de los genes SLC1A1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Fusion protein amino acids 1-524 (full length) of human EAAT3 (Uniprot: P43005)
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 25 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6505
Especificidad de la prueba Detects 60kDa.
Especies diana Human, Rat
Contenido y almacenamiento Store at -20°C.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.