Learn More
EAAT3 Antibody (S180-41), Novus Biologicals™
Código de producto. 18263892 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
25 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
25 microgramos
18263892 100 μg 100 microgramos
18620989 25 μg 25 microgramos
2 options
Código de producto. 18263892
Marca: Novus Biologicals NBP259319
Mouse Monoclonal Antibody
EAAT3 Monoclonal antibody specifically detects EAAT3 in Human, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno EAAT3
Aplicaciones Western Blot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation
Clasificación Monoclonal
Clon S180-41
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:100 - 1:2000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:10 - 1:500, Immunoprecipitation 1:10 - 1:500
Formulación PBS pH7.4, 50% glycerol with 0.09% Sodium Azide
Alias de gen EAAC1excitatory amino acid carrier 1, EAAT3excitatory amino acid transporter 3, Excitatory amino-acid carrier 1, Neuronal and epithelial glutamate transporter, Sodium-dependent glutamate/aspartate transporter 3, solute carrier family 1 (neuronal/epithelial high affinity glutamatetransporter, system Xag), member 1, Solute carrier family 1 member 1
Símbolos de los genes SLC1A1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Fusion protein amino acids 1-524 (full length) of human EAAT3 (Uniprot: P43005)
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6505
Especificidad de la prueba Detects 60kDa.
Especies diana Human, Rat
Contenido y almacenamiento Store at -20C.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
For Research Use Only