Learn More
EAAT2/GLT1 Antibody (4G8), Novus Biologicals™
Código de producto. 18312169 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.01 miligramo
18312169 0.1 mg 0.01 miligramo
1 options
Código de producto. 18312169 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor H00006506M10
Mouse Monoclonal Antibody
EAAT2/GLT1 Monoclonal antibody specifically detects EAAT2/GLT1 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno EAAT2/GLT1
Aplicaciones Western Blot, ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 4G8
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot, ELISA
Formulación In 1x PBS, pH 7.4
N.º de referencia del gen NP_004162
Alias de gen GLT1, member 2, solute carrier family 1 (glial high affinity glutamate transporter), member 2, Solute carrier family 1 member 2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno SLC1A2 (NP_004162, 160 a.a. ~ 239 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa. DEVSSLDAFLDLIRNLFPENLVQACFQQIQTVTKKVLVAPPPDEEANATSAVVSLLNETVTEVPEETKMVIKKGLEFKDG
Método de purificación IgG purified
Cantidad 0.1 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Hypoxia, Neuroscience
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6506
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Aliquot and store at -20C or -80C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG2a κ