missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

EAAT1/GLAST-1/SLC1A3 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Clone: 7Y4U5, Novus Biologicals™

Código de producto. p-7248353 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
20 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
20 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18321837 20 μg 20 microlitros
18397214 100 μg 100 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18321837

Marca: Novus Biologicals NBP31686520UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

EAAT1/GLAST-1/SLC1A3 Monoclonal antibody specifically detects EAAT1/GLAST-1/SLC1A3 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno EAAT1/GLAST-1/SLC1A3
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon 7Y4U5
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500 - 1:2000, Immunohistochemistry 1:50 - 1:200, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulación PBS, 0.05% BSA, 50% glycerol, pH7.3
Alias de gen EA6FLJ25094, EAAT1GLAST-1, excitatory amino acid transporter 1, GLASTGLAST1, Sodium-dependent glutamate/aspartate transporter 1, solute carrier family 1 (glial high affinity glutamate transporter), member 3, Solute carrier family 1 member 3
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 150-250 of human EAAT1/GLAST-1/SLC1A3 (P43003).
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 20 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cellular Markers, Cognition and Behavior
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6507
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.