Learn More
EAAT1/GLAST-1/SLC1A3 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Clone: 7Y4U5, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marca:  Novus Biologicals NBP3-16865-100UL
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 18397214
  • 497.00€ / 100 microlitros
Descripción
EAAT1/GLAST-1/SLC1A3 Monoclonal antibody specifically detects EAAT1/GLAST-1/SLC1A3 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
EAAT1/GLAST-1/SLC1A3
Monoclonal
Unconjugated
PBS, 0.05% BSA, 50% glycerol, pH7.3
Rabbit
Affinity purified
RUO
Primary
Human, Mouse, Rat
Purified
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
7Y4U5
Western Blot 1:500 - 1:2000, Immunohistochemistry 1:50 - 1:200, Immunohistochemistry-Paraffin
EA6FLJ25094, EAAT1GLAST-1, excitatory amino acid transporter 1, GLASTGLAST1, Sodium-dependent glutamate/aspartate transporter 1, solute carrier family 1 (glial high affinity glutamate transporter), member 3, Solute carrier family 1 member 3
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 150-250 of human EAAT1/GLAST-1/SLC1A3 (P43003).
100 μg
Cellular Markers, Cognition and Behavior
6507
Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
IgG
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis