Learn More
E-Selectin/CD62E Antibody (RM0034-9J12), Alexa Fluor™ 488, Novus Biologicals™
Código de producto. 18750644 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
18750644 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18750644
Marca: Novus Biologicals NB11085473AF488
Rat Monoclonal Antibody
E-Selectin/CD62E Monoclonal specifically detects E-Selectin/CD62E in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno E-Selectin/CD62E
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon RM0034-9J12
Conjugado Alexa Fluor 488
Dilución Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulación 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen CD62 antigen-like family member E, CD62E, CD62E antigen, ELAM, ELAM-1, ELAM1E-selectin, endothelial adhesion molecule 1, Endothelial leukocyte adhesion molecule 1, ESEL, LECAM2, leukocyte endothelial cell adhesion molecule 2, Leukocyte-endothelial cell adhesion molecule 2, selectin E
Símbolos de los genes SELE
Especie del huésped Rat
Inmunógeno Cytokine-stimulated mouse E-Selectin/CD62E
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Immunology, Lipid and Metabolism
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6401
Especificidad de la prueba This is specific for mouse E-Selectin
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2
Mostrar más Mostrar menos
For Research Use Only