missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

E-Selectin/CD62E Antibody (P2H3), Alexa Fluor™ 350, Novus Biologicals™

Código de producto. 18276965 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18276965 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18276965

Marca: Novus Biologicals NBP143393AF350

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

E-Selectin/CD62E Monoclonal specifically detects E-Selectin/CD62E in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno E-Selectin/CD62E
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon P2H3
Conjugado Alexa Fluor 350
Dilución Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulación 50 mM sodium borate with 0.05% sodium azide
Alias de gen CD62 antigen-like family member E, CD62E, CD62E antigen, ELAM, ELAM-1, ELAM1E-selectin, endothelial adhesion molecule 1, Endothelial leukocyte adhesion molecule 1, ESEL, LECAM2, leukocyte endothelial cell adhesion molecule 2, Leukocyte-endothelial cell adhesion molecule 2, selectin E
Símbolos de los genes SELE
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno The immunogen for this antibody was CD62E.
Cantidad 0.1 mL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6401
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.