Descripción
E. Coli J5 LPS Polyclonal specifically detects E. Coli J5 LPS in Bacteria samples. It is validated for ELISA.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | E. Coli J5 LPS |
| Aplicaciones | ELISA |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | ELISA 1:100-1:2000 |
| Formulación | Whole antisera with 0.09% Sodium Azide |
| Alias de gen | Escherichia coli |
| Especie del huésped | Sheep |
| Inmunógeno | Heat inactivated Escherichia coli J5 (Rc mutant; ATCC) |
| Método de purificación | Unpurified |
| Mostrar más |
For Research Use Only