missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

E-Cadherin Antibody (rCDH1/7352), DyLight 350, Novus Biologicals™

Código de producto. 18536579 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
:
0.1 mL, DyLight 350
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto.
18536579 0.1 mL, DyLight 350
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18536579 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP320843UV

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

E-Cadherin Monoclonal antibody specifically detects E-Cadherin in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno E-Cadherin
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon rCDH1/7352
Conjugado DyLight 350
Formulación 50 mM Sodium Borate
Alias de gen Arc-1, cadherin 1, E-cadherin (epithelial), cadherin 1, type 1, E-cadherin (epithelial), cadherin-1, calcium-dependent adhesion protein, epithelial, CAM 120/80, CD324, CD324 antigen, CDHE, cell-CAM 120/80, ECAD, E-cadherin, Epithelial cadherin, LCAM, UVOE-Cadherin, uvomorulin
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant full-length human E-Cadherin protein
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Cell Cycle and Replication, Cellular Markers, Extracellular Matrix, Phospho Specific, Plasma Membrane Markers, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 999
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.