missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

E-Cadherin Antibody (rCDH1/7352) - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™

Código de producto. 18640444 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18640444 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18640444 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP320843

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

E-Cadherin Monoclonal antibody specifically detects E-Cadherin in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno E-Cadherin
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon rCDH1/7352
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunohistochemistry-Paraffin 1-2 μg/mL
Formulación 10 mM PBS
Alias de gen Arc-1, cadherin 1, E-cadherin (epithelial), cadherin 1, type 1, E-cadherin (epithelial), cadherin-1, calcium-dependent adhesion protein, epithelial, CAM 120/80, CD324, CD324 antigen, CDHE, cell-CAM 120/80, ECAD, E-cadherin, Epithelial cadherin, LCAM, UVOE-Cadherin, uvomorulin
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant full-length human E-Cadherin protein
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Cell Cycle and Replication, Cellular Markers, Extracellular Matrix, Phospho Specific, Plasma Membrane Markers, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 999
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20°C to -70°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.