Learn More
Dystrophin Antibody (DMD/6270), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
259.35€ - 500.85€
Especificaciones
| Antígeno | Dystrophin |
|---|---|
| Clon | DMD/6270 |
| Concentración | 0.2 mg/ml |
| Dilución | Western Blot 1-2 μg/mL, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1-2 μg/mL, Immunohistochemistry-Paraffin 1-2 μg/mL |
| Aplicaciones | Western Blot, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
18691325
|
Novus Biologicals
NBP3-20475-20ug |
20 μg |
275.00€ 259.35€ / 20 microgramos Ahorro 15.65€ 5% Descuento |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
18668734
|
Novus Biologicals
NBP3-20475-100ug |
100 μg |
530.00€ 500.85€ / 100 microgramos Ahorro 29.15€ 5% Descuento |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Dystrophin Monoclonal antibody specifically detects Dystrophin in Human, Canine samples. It is validated for Western Blot, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)Especificaciones
| Dystrophin | |
| 0.2 mg/ml | |
| Western Blot, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Cell Biology, Cellular Markers | |
| 10mM PBS with 0.05% BSA | |
| 1756 | |
| IgG2a κ | |
| Protein A or G purified |
| DMD/6270 | |
| Western Blot 1-2 μg/mL, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1-2 μg/mL, Immunohistochemistry-Paraffin 1-2 μg/mL | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human, Canine | |
| BMDDXS272, CMD3B, DXS142, DXS164, DXS164, DXS206, DXS230, DXS239, DXS268, DXS269, DXS270, DXS272, DXS206, DXS230, DXS239, DXS268, DXS269, DXS270, dystrophin, dystrophin (muscular dystrophy, Duchenne and Becker types), includes DXS142 | |
| Recombinant fragment (around aa1700-2300) of human Dystrophin (exact sequence is proprietary). | |
| Primary | |
| Store at 4&drg;C. Do not freeze. |