Descripción
Dystrophin Monoclonal antibody specifically detects Dystrophin in Human, Canine samples. It is validated for Western Blot, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Dystrophin |
| Aplicaciones | Western Blot, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | DMD/6270 |
| Concentración | 0.2 mg/ml |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Western Blot 1-2 μg/mL, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1-2 μg/mL, Immunohistochemistry-Paraffin 1-2 μg/mL |
| Formulación | 10mM PBS with 0.05% BSA |
| Alias de gen | BMDDXS272, CMD3B, DXS142, DXS164, DXS164, DXS206, DXS230, DXS239, DXS268, DXS269, DXS270, DXS272, DXS206, DXS230, DXS239, DXS268, DXS269, DXS270, dystrophin, dystrophin (muscular dystrophy, Duchenne and Becker types), includes DXS142 |
| Especie del huésped | Mouse |
| Mostrar más |