missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

dystrophia myotonica containing WD repeat motif Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. p-200057836 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
25 μL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
25 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18612488 25 μL 25 microlitros
18667536 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18612488 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP24962225ul

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

dystrophia myotonica containing WD repeat motif Polyclonal antibody specifically detects dystrophia myotonica containing WD repeat motif in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno dystrophia myotonica containing WD repeat motif
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunohistochemistry 1:500 - 1:1000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:500 - 1:1000
Formulación PBS (pH 7.2), 40% Glycerol
Alias de gen D19S593E, DM9, DMRN9, DMR-N9, dystrophia myotonica WD repeat-containing protein, dystrophia myotonica, WD repeat containing, dystrophia myotonica-containing WD repeat motif, Dystrophia myotonica-containing WD repeat motif protein, gene59, Protein 59, Protein DMR-N9
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to amino acids: TYLKWLPESESLFLASHASGHLYLYNVSHPCASAPPQYSLLKQGEGFSVYA
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 25 μL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Cycle and Replication
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1762
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.