Learn More
Varilla de disprosio, 6,35 mm de diámetro, 99,7 % (base metálica sin Ta), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-4781893
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mm
25 mm
50 mm
100 mm
Tamaño de la unidad:
10 mm
100 mm
25 mm
50 mm
11333808 10 mm 10 mm
11323808 25 mm 25 mm
11313808 50 mm 50 mm
11343808 100 mm 100 mm
4 options
Código de producto. 11333808
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 040285.HF
Solicitar formato a granel o personalizado
Forma: Aprox. 0,27 g/mm, varilla de fundición, diámetro aproximado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7429-91-6
Fórmula molecular Dy
Peso molecular (g/mol) 162.50
Número MDL MFCD00010982
Clave InChI KBQHZAAAGSGFKK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ingot reo, disprosio, atom, ion, ingot, pieces, powder, foil, 3n, chips, 3n, ingot, 3n
PubChem CID 23912
ChEBI CHEBI:33377
Nombre IUPAC disprosio
SMILES [Dy]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dysprosium
Color Gris a plata
Forma física ≈0,27g/mm, varilla fundida, el diámetro es aproximado
Cantidad 10 mm
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.7% (Metals basis excluding Ta)
Olor Odorless
Aspecto Gray to silver rod