Learn More
Óxido de disprosio(III), 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7050274
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
11397808 25 g 25 g
11307818 100 g 100 g
2 options
Código de producto. 11397808
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 036370.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1308-87-8 | Dy2O3 | 373.00 g/mol
Dysprosium(III) oxide is uses in ceramics, glass, phosphors, lasers and dysprosium metal halide lamps.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1308-87-8
Fórmula molecular Dy2O3
Peso molecular (g/mol) 373.00
Número MDL MFCD00010986
Clave InChI GEZAXHSNIQTPMM-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC didysprosium(3+) trioxidandiide
SMILES [O--].[O--].[O--].[Dy+3].[Dy+3]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dysprosium(III) oxide
Punto de fusión 2340°C
Forma física Masa sinterizada de 3-12 mm
Cantidad 25 g
Notas del porcentaje del ensayo (REO)
Índice Merck 14,3482
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 373
Porcentaje de pureza 99.9%
Sensibilidad Hygroscopic
Densidad 7.81 g/mL at 27°C