Learn More
Nitrato de disprosio(III) pentahidrato, agregados cristalinos de color amarillo claro, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-4781894
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11327657 25 g 25 g
11337657 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11327657 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 012922.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 10031-49-9 | DyH10N3O14 | 438.59 g/mol
Dysprosium(III) nitrate pentahydrate is used to prepare carboxylate-based dinuclear dysprosium compound by reacting with n-butyric acid and triethylamine using methanol as a solvent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10031-49-9
Fórmula molecular DyH10N3O14
Peso molecular (g/mol) 438.59
Número MDL MFCD00149683
Clave InChI NOTQUFQJAWMLCE-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC dysprosium(3+) pentahydrate trinitrate
SMILES O.O.O.O.O.[Dy+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dysprosium(III) nitrate pentahydrate
Punto de fusión 88.6°C
Nombre de nota Rare Earth Oxides Content
Color Amarillo
Forma física cristalino/a/s
Cantidad 25 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.9% (REO)
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 438.59 (348.51 Anhydrous)
Sensibilidad Hygroscopic
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Dysprosium(III) nitrate pentahydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sólido comburente Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H272-Puede agravar un incendio; comburente.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P220-Mantener o almacenar alejado de la ropa / materiales combustibles.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Dysprosium(III) nitrate, pentahydrate