Learn More
Yoduro de disprosio(III), ultra seco, 99,99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7050135
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11353877 1 g 1 g
11343877 5 g 5 g
11363877 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11353877 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 035693.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 15474-63-2 | DyI3 | 543.213 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
  • Envasado bajo argón
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 15474-63-2
Fórmula molecular DyI3
Peso molecular (g/mol) 543.213
Número MDL MFCD00016072
Clave InChI RZQFCZYXPRKMTP-UHFFFAOYSA-K
Sinónimo dysprosium iii iodide, dysprosium triiodide, dysprosium iodide, acmc-20al3a, dysprosium iii ; iodide, dysprosium 3+ triiodide, dysprosium iii iodide, anhydrous
PubChem CID 84931
Nombre IUPAC disprosio(3+);triyoduro
SMILES [I-].[I-].[I-].[Dy+3]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dysprosium(III) iodide
Punto de fusión 955°C
Nombre de nota Ultra dry
Color Verde a amarillo
Forma física Escamas
Cantidad 1 g
Notas del porcentaje del ensayo (REO)
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 543.21
Porcentaje de pureza 99.99%
Envase Ampolla
Sensibilidad Hygroscopic