Learn More
Carbonato de disprosio(III) tetrahidrato, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7049585
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11347108 10 g 10 g
11337108 50 g 50 g
11357108 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11347108 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 015286.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 38245-35-1 | C3H8Dy2O13 | 577.084 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 38245-35-1
Fórmula molecular C3H8Dy2O13
Peso molecular (g/mol) 577.084
Número MDL MFCD00150229
Clave InChI BQRZSEZQNZPPPU-UHFFFAOYSA-H
Sinónimo dysprosium carbonate tetrahydrate, acmc-20al3d, dysprosium carbonate, dysprosium iii carbonate tetrahydrate, dysprosium carbonate-water 2/3/4, didysprosium 3+ ion tetrahydrate trico3
PubChem CID 25021600
Nombre IUPAC disprosio(3+);bicarbonato;tetrahidrato
SMILES C(=O)([O-])[O-].C(=O)([O-])[O-].C(=O)([O-])[O-].O.O.O.O.[Dy+3].[Dy+3]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dysprosium(III) carbonate tetrahydrate
Forma física Polvo
Cantidad 10 g
Notas del porcentaje del ensayo (REO)
Formula Weight (peso de la fórmula) 577.06 (505.03 Anhydrous)
Porcentaje de pureza 99.9%
Sensibilidad Hygroscopic